Specifica
| Intervallo saggio | 0.78 to 50 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.47 ng/mL |
| Product Type | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificità | This kit recognizes Rat OC/BGP in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat OC/BGP and analogues was observed. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 632 |
| Simbolo del gene | BGLAP |
| Quantità | 1 Kit |
| Disciplina di ricerca | Extracellular Matrix, Stem Cell Markers |
| Vedi altri risultati |