Learn More
R&D Systems™ Rat Semaphorin 3A (NP_059006.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18727738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18727738 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18727738 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.80€
    897.75€ / 10µg
    Risparmia 108.05€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Semaphorin 3 A
Numero di accesso NP_059006.1
ID gene (immissione) 10371
Alias gene (semaphorin) 3 A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, Sema3A, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3 A, SemD
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Rat
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg