Learn More
R&D Systems™ Rat Siglec-2/CD22 (NP_001100973.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18794979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18794979 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18794979 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00€
    897.75€ / 10µg
    Risparmia 52.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Siglec-2/CD22
Numero di accesso NP_001100973.1
ID gene (immissione) 933
Alias gene B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, Siglec2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Rat
Quantità 10 μg