Learn More
Novus Biologicals™ Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18273324 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18273324 4 Vials pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18273324 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82089209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00€
    783.30€ / pezzi 4
    Risparmia 45.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
The Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Universal
Quantità 4 Vials
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Universal Protein Lysate: Rat Normal Tissues
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Rat
Specie ospite Rat
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only