Learn More
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
Codice prodotto. 11556583 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Torbidità:
0.2 NTU
2 NTU
20 NTU
90 NTU
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Torbidità Dimensione della confezione
11556583 100 mL 90 NTU 100mL
11788455 100 mL 20 NTU 100mL
11449159 500 mL 0.2 NTU 500mL
11429169 500 mL 2 NTU 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11556583 Fornitore Reagecon™ N. del fornitore CRSR90100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    131.68€ / 100mL
    Risparmia 28.32€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Tipo Ratio Turbidity Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ratio Instruments
Accuracy ±1%
Torbidità 90 NTU
Certificazione/Conformità NIST, US EPA Approved
Volume (sistema metrico) 100 mL