Learn More
Novus Biologicals™ Raw 264.7 Whole Cell - T0901317 treated Assay Kit
Codice prodotto. 18199139 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18199139 2 Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18199139 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP130159
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Raw 264.7 Whole Cell - T0901317 treated assay kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) Western Blotting
Product Type Raw 264.7 Whole Cell - T0901317 treated Assay Kit - (Dry Ice)
Content And Storage NBP1-30157: Raw 264.7 Whole Cell Lysate, NBP1-30158: Raw 264.7 Whole Cell Lysate. Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 2 Vials