Learn More
Razoxane, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Razoxane |
| CAS | 21416-67-1 |
| Nomi componenti o analita | Razoxane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H16 N4 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi- (8CI), (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazinyl)propane, 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane, 4,4'-Propylenebis(2,6-piperazinedione), 4,4'-Propylenedi(2,6-piperazinedione), ICI 59118, ICRF 159, NSC 129943, Razoxane, Razoxin, Tepirone, Troxozone |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2 |
| Vedi altri risultati |