Learn More
RB670 Mouse Anti-Human CD44, BD OptiBuild™
Codice prodotto. 31792181 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31792181 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31792181 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 771092
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD44 Monoclonal Antibody detects CD44 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD44
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 515
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato RB670
Formulazione Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias gene Pgp-1; CSPG8; ECMR-III; Epican; H-CAM; HCELL; Hermes; HUTCH-1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human EBV-transformed Arent B Lymphoblastoid Cell Line
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 960
Target Species Human
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ