Descrizione
CD85k (Gp49b) Monoclonal Antibody detects CD85k (Gp49b) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
Specifica
Specifica
| Antigene | CD85k (Gp49b) |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | ZM3.8 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | RB670 |
| Formulazione | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias gene | LILRB4; ILT-3; HM18; LIRB4; LIR-5 |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Human ILT3 Recombinant Protein |
| Vedi altri risultati |