Learn More
RB670 Mouse Anti-Human TCR Cβ2, BD OptiBuild™
Codice prodotto. 31792433 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31792433 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31792433 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 771200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
TCR Cβ2 Monoclonal Antibody detects TCR Cβ2 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TCR Cβ2
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone SAM.2.rMAb (also known as KFN)
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato RB670
Formulazione Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias gene T cell receptor beta constant 2; TCR Cβ2; TCRBC2; TRBC2
Specie ospite Mouse
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 28638
Target Species Human
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ