Learn More
RB670 Rat Anti-Mouse CD170 (Siglec-F), BD OptiBuild™
Codice prodotto. 31789832 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31789832 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31789832 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 770565
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
CD170 (Siglec-F) Monoclonal Antibody detects CD170 (Siglec-F) in Mouse Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD170 (Siglec-F)
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone E50-2440
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato RB670
Formulazione Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias gene CD170; SIGL5; Siglec-5; Siglec5; Siglecf; sialic acid-binding Ig-like lectin 5; siglec-5
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse Siglec-F and human IgG Fc recombinant fusion protein
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 233186
Target Species Mouse
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG2a κ