missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBM16 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16878724 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16878724 20 μL 20µL
16868724 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16878724 Fornitore Proteintech N. del fornitore 188931AP20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Regulates the p53 pathway to control the expansion growth of digestive organs.

Specifica

Antigene RBM16
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.33 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene SCAF8
N. accesso geni Q6DID3, Q9UPN6
Alias gene CCAP7, KIAA1116, RBM16, RNA binding motif protein 16, RNA binding protein 16, SCAF8
Simboli geni Scaf8
Specie ospite Rabbit
Immunogeno RBM16 Fusion Protein Ag13499
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 106583, 22828
Target Species Mouse, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.