Learn More
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody (423619) [PE], R&D Systems™
Codice prodotto. 18608073 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18608073 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18608073 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB34761P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.99€
    730.80€ / 0.1mL
    Risparmia 116.19€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Monoclonal specifically detects RBP4/Retinol-Binding Protein 4 in Human, Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RBP4/Retinol-Binding Protein 4
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 423619
Coniugato PE
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse RBP4/Retinol-Binding Protein 4, Met1-Leu201, Accession # NP_035385
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5950
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus