missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBPMS Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Codice prodotto. 15711162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15711162 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15711162 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA563383

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PSTPLPNTVP QFIAREPYEL TVPALYPSSP EV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

This gene encodes a member of the RRM family of RNA-binding proteins. The RRM domain is between 80-100 amino acids in length and family members contain one to four copies of the domain. The RRM domain consists of two short stretches of conserved sequence called RNP1 and RNP2, as well as a few highly conserved hydrophobic residues. The protein encoded by this gene has a single, putative RRM domain in its N-terminus. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene RBPMS
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene RBPMS
N. accesso geni Q93062
Alias gene HERMES, RBP-MS, RNA-binding protein with multiple splicing, heart and RRM expressed sequence
Simboli geni RBPMS
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombit protein corresponding to Human RBPMS
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 11030
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.