Learn More
Medline Scientific™ Detergente alcalino RBS™
Codice prodotto. 12893512
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 l
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 12893512
Marca: Medline Scientific™ RBST105
Use this alkaline detergent for manual cleaning, soaking and ultrasonic cleaning of glassware and laboratory equipment.
  • Alkaline Detergent
  • For cleaning lab equipment
Specifica
Product Type Detergente alcalino
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RBS T 105
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.