Learn More
RC74 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18607701 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607701 0.02 mL 0.02mL
18623760 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18607701 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2935680.02ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
RC74 Polyclonal specifically detects RC74 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RC74
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene CPSF2L, FLJ10871, INT9, integrator complex subunit 9, Protein related to CPSF subunits of 74 kDa, RC74, RC-74
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 459-658 of human INTS9 (NP_060720.2). KLLKEVQPLHVVCPEQYTQPPPAQSHRMDLMIDCQPPAMSYRRAEVLALPFKRRYEKIEIMPELADSLVPMEIKPGISLATVSAVLHTKDNKHLLQPPPRPAQPTSGKKRKRVSDDVPDCKVLKPLLSGSIPVEQFVQTLEKHGFSDIKVEDTAKGHIVLLQEAETLIQIEEDSTHIICDNDEMLRVRLRDLVLKFLQKF
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55756
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus