Learn More
RDM1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18606322 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606322 0.02 mL 0.02mL
18611452 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18606322 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2952180.02ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
RDM1 Polyclonal specifically detects RDM1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RDM1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:200-1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene MGC33977, RAD52 homolog B, RAD52 homolog B (S. cerevisiae), RAD52 motif 1, RAD52 motif-containing protein 1, RAD52B
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 125-284 of human RDM1 (NP_663629.1). NGCSKRIIKLQELSDLEERENEDSMVPLPKQSLKFFCALEVVLPSCDCRSPGIGLVEEPMDKVEEGPLSFLMKRKTAQKLAIQKALSDAFQKLLIVVLESGKIAVEYRPSEDIVGVRCEEELHGLIQVPCSPWKQYGQEEEGYLSDFSLEEEEFRLPELD
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 201299
Target Species Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG