Learn More
VACUUBRAND™ RE 6 Model One-stage Rotary Vane Pump
Use this pump system for a wide range of laboratory and process applications that require low ultimate vacuum at medium to increased gas flow rate. Vacubrand™ RE 6 Model One-stage Rotary Vane Pumps feature an unusually compact design and low weight for pumps of this capacity.
2425.00€
Specifica
Vuoto max 4.5 x 10-1 torr (with Gas Ballast), 7.5 x 10-2 torr (without Gas Ballast)
Cavalli motore 0.3 hp
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
10069360
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20697160
CEE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
  • High water vapor tolerance due to efficient gas ballast; very good ultimate vacuum even with gas ballast
  • Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
  • Large oil volume: Long intervals between oil changes
  • Ease of maintenance due to telescopic design
Specifica
Specifica
4.5 x 10-1 torr (with Gas Ballast), 7.5 x 10-2 torr (without Gas Ballast)
Manual
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
370 x 142 x 207 mm
50 dB(A)
104°F
50/60 Hz
325.12 mm
Rotary Vane Vacuum Pump
Chemical-Resistant
0.38 to 0.98 qt.
1
230 V
0.3 hp
150 to 1800 rpm
230 V 50/60 Hz 0.3 kw
RE 6
0.3 kw
3.4/4 CFM
205.74 mm
142.24 mm
IP 40
54°F
Oil-Sealed
16 psi