Learn More
Hirschmann™ Tanica di detergente rapido Rea Sol
Codice prodotto. 10748022
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10748022 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10748022 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9720105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    175.00€ / 5L
    Risparmia 14.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For rapid, automatic and careful cleaning of materials such as glass, porcelain, rubber, plastics and metals. Hirschmann Instruments™ rea-sol™ Rapid Cleaning Agent is ideal for the laboratory in removing oil, grease, wax, resin, silicone, blood, protein and serum residues.
  • With anti-corrosion additives
  • Sensitive tests not influenced
  • Free of chlorine and caustic alkalis
  • Environmentally friendly and non-toxic
Specifica
Product Type Tanica di detergente rapido Rea Sol
Product Line Rea Sol
Concentrazione 0.01
Tipo di contenitore Canister
Da utilizzare con (applicazione) Additivi anticorrosione
Volume (sistema metrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • rea-sol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..