Learn More
Hirschmann™ Flacone di liquido Rea Stabil
Codice prodotto. 10379561
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10379561 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10379561 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9780100
Quantità Prezzo
1 110.00€ / 200mL
50 99.00€ / 200mL
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Contribuisce a evitare la formazione di alghe, batteri e muffe in laboratorio. Il flacone di liquido rea-stabil™ Hirschmann Instruments™ è indicato per l'impiego con bagni caldi, termostati e simili.
  • Battericida e fungicida
  • Atossico
  • Molto economico - funzionante con una concentrazione di 0.1%
Specifica
Product Type Flacone di liquido Rea Stabil
Forma Liquid
Concentrazione 0.001
Tipo di contenitore Bottle
Volume (sistema metrico) 200 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • rea-stabil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privatlivspolitik.