Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetic Stirrers for Reacti-Vial™ Small Reaction Vials
Codice prodotto. 11597450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.3 and 1mL Reacti-Vials
3, 5, and 10 mL Reacti-Vials
Descrizione:
6 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Dimensione della confezione
11597450 0.3 and 1mL Reacti-Vials 6 Pack pezzi 6
11587450 3, 5, and 10 mL Reacti-Vials 6 Pack pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11597450 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS16010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Use these triangular stir bars for faster reaction times and smooth mixing in vials of the Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatization System.
Use these triangular stir bars for faster reaction times and smooth mixing of small samples in conical-bottom vials of the Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatization System. The stir bars provide simultaneous stirring of samples in multiple vials when used with a Reacti-Therm Heating/Stirring Module equipped with appropriate Reacti-Block Aluminum Blocks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6 Pack
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.3 and 1mL Reacti-Vials