Learn More
Thermo Scientific™ Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase (10X)
Codice prodotto. 11310600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10 reazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11310600 5 x 1 mL 10 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11310600 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore B62
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Thermo Scientific™ 10X Buffer for phi29 DNA Polymerase is the optimal buffer recommended for use with highly processive phi29 DNA polymerase.
Thermo Scientific™ 10X Buffer for phi29 DNA Polymerase is the optimal buffer recommended for use with highly processive phi29 DNA polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Reaction Buffer
Da utilizzare con (applicazione) Isothermal Amplification
Quantità 5 x 1 mL
Research Category Traditional Cloning
Content And Storage
• 10X Reaction buffer for Phi29 DNA Polymerase (5 x 1.0 mL)
Store at –5 to –30°C.
Shipping Condition Dry Ice
Concentrazione 10X