Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Cylindrical
Codice prodotto. 10616280
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 mL
0.25 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
65 mm
75 mm
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Forma del fondo:
Flat
Round
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione Forma del fondo
10616280 0.1 mL 65 mm Pezzo -
11532164 0.25 L 105 mm Pezzo Flat
11502164 0.25 L 65 mm Pezzo Flat
11502184 0.25 L 65 mm Pezzo Round
11532184 0.25 L 105 mm Pezzo Round
11582154 0.1 mL 75 mm Pezzo Flat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10616280 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 06001137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    149.55€ / pezzi 1
    Risparmia 87.45€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With graduation
  • With laboratory flange LF
  • With groove
  • With flat or round bottom
  • Made of DURAN™ tubing
  • Other sizes on request
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.1 mL
Materiale Duran Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 65 mm