Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Cylindrical
Codice prodotto. 11532164
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 mL
0.25 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
65 mm
75 mm
105 mm
Forma del fondo:
Flat
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Forma del fondo unitSize
11532164 0.25 L 105 mm Flat Pezzo
10616280 0.1 mL 65 mm - Pezzo
11502164 0.25 L 65 mm Flat Pezzo
11502184 0.25 L 65 mm Round Pezzo
11532184 0.25 L 105 mm Round Pezzo
11582154 0.1 mL 75 mm Flat Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11532164 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 06000249
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With graduation
  • With laboratory flange LF
  • With groove
  • With flat or round bottom
  • Made of DURAN™ tubing
  • Other sizes on request
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.25 L
Materiale Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 130 mm
N. per confezione 1 Ea.
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm