Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Withdrawal Valve
Codice prodotto. 11592224
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 L
0.5 L
1 L
2 L
4 L
6 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Include:
Lab Flange 100 LF
Lab Flange 150 LF
Lab Flange 200 LF
Lab Flange 60 LF
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Include Dimensione della confezione
11592224 4 L 206 mm Lab Flange 100 LF Pezzo
11502234 6 L 236 mm Lab Flange 100 LF Pezzo
11512234 10 L 280 mm Lab Flange 100 LF Pezzo
11522234 20 L 350 mm Lab Flange 100 LF Pezzo
11532234 6 L 236 mm Lab Flange 150 LF Pezzo
11542234 10 L 280 mm Lab Flange 150 LF Pezzo
11552224 0.25 L 85 mm Lab Flange 60 LF Pezzo
11552234 20 L 350 mm Lab Flange 150 LF Pezzo
11562224 0.5 L 105 mm Lab Flange 60 LF Pezzo
11562234 6 L 236 mm Lab Flange 200 LF Pezzo
11572224 1 L 131 mm Lab Flange 60 LF Pezzo
11572234 10 L 280 mm Lab Flange 200 LF Pezzo
11582224 2 L 165 mm Lab Flange 100 LF Pezzo
11582234 20 L 350 mm Lab Flange 200 LF Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11592224 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 06008279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    695.72€ / pezzi 1
    Risparmia 349.28€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Without graduation
  • With laboratory flange LF
  • With groove
  • Made of DURAN™ tubing
  • Other sizes on request
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Materiale Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Include Lab Flange 100 LF
Diametro (sistema metrico) esterno 206 mm