missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX Ready-to-Assay™ M2 Acetylcholine (Muscarinic) Receptor Frozen Cells
Descrizione
The Ready-to-Assay™ M2 Acetylcholine (Muscarinic) Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. acetylcholine) based activation of CHRM2 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress CHRM2 alongside endogenous high levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of CHRM2 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | M2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Frozen Cells |
| Primary Agonist | acetylcholine |
| Quantità | 2 Vials of Cells |
| Target Entry | CHRM2 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?