missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX Ready-to-Assay™ SST5 Somatostatin Receptor Frozen Cells

Codice prodotto. 17325279
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials of Cells
Dimensione della confezione:
2 fiale
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17325279 2 Vials of Cells 2 fiale
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17325279 Fornitore DiscoverX N. del fornitore HTS139RTA

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Ready-to-Assay™ SST5 Somatostatin Receptor Frozen Cells measure SSTR5 (GPCR) activation via an increase in intracellular calcium. Ready-to-Assay kits contain two vials of thaw-and-use cells.

The Ready-to-Assay™ SST5 Somatostatin Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. somatostatin) based activation of SSTR5 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress SSTR5 alongside endogenous high levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of SSTR5 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.

Specifica

Assay Entry SST5
Da utilizzare con (applicazione) Frozen Cells
Primary Agonist somatostatin
Quantità 2 Vials of Cells
Target Entry SSTR5
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.