Learn More
Reagent B Fehling Solution, Chem Lab™
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Composizione | 352 g C4H4O6KNa.4H2O + 100 g NaOH / l H2O |
| Densità | 1.24g/mL |
| Informazioni di solubilità | Water Soluble |
| Odore | Odorless |
| pH | >12 |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fehling B reattivo
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium potassium tartrate, sodium hydroxide