Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie da laboratorio con collo stretto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 12997640 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2000 x 10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12997640 2000 x 10 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12997640
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure laboratory media using the Fisherbrand™ Reagent Borosilicate Glass Bottle with Cap. It conforms to ISO R1115 and DIN 168, is chemically resistant and can be repeatedly sterilized to 140°C.
Use these glass media bottles for a variety of general laboratory applications. Fisherbrand™ Reusable Glass Media Bottles with Cap feature a convenient wide opening, enhanced graduations and a polypropylene pour ring. Feature clear (natural), drip-f
  • 20,000mL
  • Graduated Blue polypropylene cap
  • Pouring ring
  • 45 screw thread standard
  • Conforms to ISO R1115 and DIN 168
  • Not autoclavable with tightly screwed cap
Specifica
Capacità 676.3 oz., 20000 mL
Capacità (sistema metrico) 20000 ml
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) interno 1.18 in.
Diametro (sistema imperiale) 11.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboratorio, Holding and Dispensing Fluids, Chemical Storage
Include Screw Cap, Pouring Ring
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 10 Pack
Quantità 2000 x 10 ml
Sterilità Sterile
Certificato Sì
Colore chiusura Blu
Graduazioni Sì
Finitura collo Stretto
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 510 mm
Altezza (sistema imperiale) 19.88 in.
Chemical Label Unlabeled
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 288 mm
Tipo di chiusura Vite
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 676.3 oz.
Forma Cylindrical
Certificazione/Conformità ISO 4796
Monouso Reusable
Product Type Bottiglia