Learn More
DWK Life Sciences Reagent Bottle, Wide Neck, Soda-Lime Glass, Clear, Standard Taper Ground Joint Neck
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiBeskrivelse
A maximum usage temperature of +100°C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3. Note on using DURAN™ glass stoppers with soda-lime glass bottles: If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30°C, the glass stoppers can become stuck!
- Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
- All glass components
- Tight closure due to standard ground joint
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage of air sensitive reagents, and chemicals; Storage of hygroscopic liquids, powders and granules |
| Include | With standard ground glass flat-headed stopper |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 10/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 107 mm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?