Learn More
Thermo Electron LED GmbH Reagent Reservoir
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11781505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11781505 10 Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11781505 Fornitore Thermo Electron LED GmbH N. del fornitore 9510037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.40€
    36.41€ / pezzi 10
    Risparmia 4.99€
    12% Sconto
In stock
The reagent reservoir from Thermo Electron LED GmbH is made of polypropylene and has eight wells.
  • Autoclavable
  • Provide variety of solutions to suit all pipetting procedures
  • Reagent reservoirs designed to provide solutions tailored to procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Reagent Reservoir
Quantità 10 Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Canali 8
Monouso Reusable
Forma del fondo Flat