Learn More
Fisherbrand™ Reagent Reservoir Chiller
Codice prodotto. 16380412 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
50 and 55 mL
Colore:
Blue
Purple
Purple & Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
16380412 100 mL Purple & Blue pezzi 2
16330412 50 and 55 mL Purple pezzi 2
16340412 50 and 55 mL Blue pezzi 2
16350412 50 and 55 mL Purple & Blue pezzi 2
16360412 100 mL Purple pezzi 2
16370412 100 mL Blue pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16380412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    104.05€ / pezzi 2
    Risparmia 9.95€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Reservoir Chiller is an ice-free, non-toxic way to extend working period and preserve integrity for temperature sensitive reagents.
  • Reagents are kept at less than 5°C (41°F) for approximately 3 hours
  • Ice-free solution eliminates the risk of contamination from messy ice baths
  • Stackable, save space when storing in the freezer or on the bench top
  • Symmetrical cooler design allows reagent reservoirs to be mounted in either direction
  • Non-toxic blend of water and bacteriostatic agent chills and freezes quickly
  • Made from sonic welded, engineered polypropylene that ensures a leak free design
  • Not intended for autoclave, do not use with liquid nitrogen
  • Reusable
  • Two-year warranty
Specifica
Product Type Reservoir Chiller
Autoclavabile Autoclavable
Colore Purple & Blue
Descrizione Reagent Reservoir Chiller
Sostegni dispositivo Reagent Reservoirs
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Reagent
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reagent Reservoirs
Include Chiller
Modello 120735F
Quantità 1
Forma Rectangular
Warranty 2 Years
Dimensioni (L x P) 6 x 3.5 in.
Dimensioni (L x P x A) 6 x 3.5 x 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.70 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Altezza (sistema metrico) 4.3 cm
Peso (sistema imperiale) 0.31 lb.
Peso (sistema metrico) 0.14 kg