Learn More
Heathrow Scientific™ Reagent Reservoir Dual - 25 mL
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16364862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
1/bag, 100 bags
5/bag, 40 bags
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
16364862 5/bag, 40 bags pezzi 200
16374862 1/bag, 100 bags pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16364862 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore 120651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    139.11€ / pezzi 200
    Risparmia 21.89€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
  • Divided reservoir design allows pipetting of two different regents or maximizes recovery of using only single channel and small amount of reagent
  • Trough design with a 'v' shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sterile, sealed in bags and electron beam sterilized
  • DNase, RNase and Pyrogen free
  • Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
  • Design Patent Pending
Specifica
Capacità (sistema imperiale) .85 oz
Certificazione/Conformità Dnase, Rnase & Pyrogen Free
Rivestimento None
Colore White
Descrizione 5 wrap
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Dimensioni (L x P x A) 4.1 x 1 x 0.8 in
Materiale PVC
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) Reagent
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in
Altezza (sistema metrico) 2.1 cm
Include Reservoir
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Temperatura max (sistema imperiale) 104°F Operating
Temperatura max (sistema metrico) 40°C Operating
N. per custodia 1200
N. per confezione 200
Imballaggio 5/bag, 40 bags
Quantità 200
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 mL
Larghezza (sistema imperiale) 1 in
Larghezza (sistema metrico) 2.5 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo Conical