Learn More
Heathrow Scientific™ Reagent Reservoir, Non-sterile Polystyrene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16344852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16344852 10 mL pezzi 100
16384852 25 mL pezzi 100
16304862 50 mL pezzi 100
16344862 100 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16344852 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore 120638
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
  • Trough design with a 'v' shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Graduation markings on the top edge and inner walls allows measurements of liquid to be easily identified and reduces waste of expensive reagents
  • Pour-off spouts design on all four corners enables easy spill-free pouring and reduces chance of dripping
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
  • Design Patent Pending
Specifications
Capacità (sistema imperiale) .34 oz
Certificazione/Conformità Dnase, Rnase & Pyrogen Free
Rivestimento None
Colore White
Descrizione Bulk wrap
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Dimensioni (L x P x A) 2.8 x 0.8 x 0.7 in
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) Reagent
Altezza (sistema imperiale) 0.7 in
Altezza (sistema metrico) 1.8 cm
Include Reservoir
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in
Lunghezza (sistema metrico) 7.2 cm
Temperatura max (sistema imperiale) 104°F Operating
Temperatura max (sistema metrico) 40°C Operating
N. per custodia 600
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) pozzetto 10 mL
Larghezza (sistema imperiale) 0.8 in
Larghezza (sistema metrico) 2.1 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo Conical