Learn More
Heathrow Scientific™ Reagent Reservoir, Sterile Polystyrene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16334852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
1/bag, 100 bags
1/bag, 50 bags
5/bag, 20 bags
5/bag, 40 bags
Dimensioni (L x P x A):
2.8 x 0.8 x 0.7 in
4 x 1 x 0.8 in
4 x 1.1 x 1.2 in
4.3 x 1.9 x 1.3 in
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Imballaggio Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
16334852 5 mL 1/bag, 50 bags 2.8 x 0.8 x 0.7 in pezzi 50
16354852 10 mL 1/bag, 100 bags 2.8 x 0.8 x 0.7 in pezzi 100
16364852 25 mL 5/bag, 40 bags 4 x 1 x 0.8 in pezzi 200
16374852 25 mL 1/bag, 50 bags 4 x 1 x 0.8 in pezzi 100
16314862 50 mL 5/bag, 20 bags 4 x 1.1 x 1.2 in pezzi 100
16394852 50 mL 5/bag, 40 bags 4 x 1.1 x 1.2 in pezzi 200
16317701 50 mL 1/bag, 100 bags 4 x 1.1 x 1.2 in pezzi 100
16324862 100 mL 5/bag, 40 bags 4.3 x 1.9 x 1.3 in pezzi 200
16334862 100 mL 1/bag, 100 bags 4.3 x 1.9 x 1.3 in pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 16334852 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore 120637
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    36.62€ / pezzi 50
    Risparmia 4.58€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
  • Trough design with a 'v' shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Graduation markings on the top edge and inner walls allows measurements of liquid to be easily identified and reduces waste of expensive reagents
  • Pour-off spouts design on all four corners enables easy spill-free pouring and reduces chance of dripping
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sterile, sealed in bags and electron beam sterilized
  • DNase, RNase and Pyrogen free
  • Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
  • Design Patent Pending
Specifica
Capacità (sistema imperiale) .17 oz
Certificazione/Conformità Dnase, Rnase & Pyrogen Free
Rivestimento None
Colore White
Descrizione Reagent Reservoir, 5 mL, Sterile, single wrap, polystyrene
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Dimensioni (L x P x A) 2.8 x 0.8 x 0.7 in
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) Reagent
Altezza (sistema imperiale) 0.7 in
Altezza (sistema metrico) 1.8 cm
Include Reservoir
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in
Lunghezza (sistema metrico) 7.2 cm
Temperatura max (sistema imperiale) 104°F Operating
Temperatura max (sistema metrico) 40°C Operating
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Imballaggio 1/bag, 50 bags
Quantità 500
Volume (sistema metrico) pozzetto 5 mL
Larghezza (sistema imperiale) 0.8 in
Larghezza (sistema metrico) 2.1 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo Conical