Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi reagente
Codice prodotto. 10481121
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
60 ml
100 ml
Materiale:
Polipropilene
Polistirene
Polistirene monouso
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Imballaggio:
10 sacchetti da 10
BUlk
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
10481121 60 ml Polipropilene Non-sterile BUlk pezzi 5
11475748 25 ml Polistirene monouso Non sterile 10 sacchetti da 10 pezzi 100
10125707 100 ml Polistirene monouso Non-sterile 10 sacchetti da 10 pezzi 100
11405758 25 ml Polistirene Non sterile BUlk pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10481121 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9510027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.70€
    19.41€ / pezzi 5
    Risparmia 5.29€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
L'innovazione non si limita alle nostre pipette e puntali. Anche le nostre vaschette per reagenti sono state progettate per fornire soluzioni su misura per le vostre procedure, piuttosto che il contrario. Sono disponibili vaschette in quattro variazioni: 25 ml, 25 ml con divisore, 100 ml e una vaschetta in polistirene monouso da 75 ml.
Benefits
  • Trough within a trough maximizes the amount of liquid accessible to pipet tips when using small amounts of reagent
  • Pour-off spouts on all four corners reduce spillage when pouring reagents out of reservoir
  • Graduations on inside wall enable quick measurement of remaining liquid
  • Extra-wide base adds rigidity and stability to reservoir, helping to avoid spills
  • 25mL Divided reservoir allows the pipetting of two different reagents with up to eight channels on one side, and up to four on the other; maximizes recovery if using only single channel and small amount of reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Materiale Polipropilene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
Imballaggio BUlk