Learn More
Thermo Scientific™ Reagent Vessel, 60 mL
Codice prodotto. 12460030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Konelab Clinical Chemistry Analyzers
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12460030 Konelab Clinical Chemistry Analyzers pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12460030 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 981455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    125.15€ / pezzi 12
    Risparmia 15.85€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Plastic reagent vessels for use with biochemical analyzers.
Plastic sample containers with a volume of 60 ml, suitable for biochemical analyzers of the Konelab series.
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Photometric Analysis
Da utilizzare con (apparecchiatura) Konelab Clinical Chemistry Analyzers
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Quantità 12 Pk.