Learn More
Fisherbrand™ Real Time Electrophoresis System, with Power Supply
Codice prodotto. 17813388 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Universal
Tensione:
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Tensione Dimensione della confezione
17813388 Universal 220/240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17813388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00€
    1521.22€ / pezzi 1
    Risparmia 588.78€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Run DNA gels, view separations as they occur, and capture gel images using a smart phone
  • Tool for small DNA gel runs
  • Power supply has selectable voltage of 100 V, 50 V, or 35 V and timer
  • Compatible with SYBR, Gel green, SmartGlow, and other green fluorescent DNA stains
  • Imaging enclosure and photo filter allows gel imaging with any smart phone camera
  • Includes:
    • Gel running tank
    • Direct connect power supply
    • Amber filter lid
    • Small blue LED transilluminator
    • Gel casting equipment (for casting your own gels)
      • Stand
      • Trays
      • Combs
Order Info
Voltage: 220/240 V
Specifica
Tampone 0.5 x or 1 x TAE or TBE
Certificazione/Conformità CE
Colore Gray and clear
Metodo di rilevamento Smart phone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Electrophoresis Power Supply
Gel Compatibility Make gels using included casting set
Tipo DNA
Display Digital LED timer
Dimensioni gel 10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm
Gel Percentage 0.5 to 6%
Gel Type Agarose
Green Features Uses minimal consumables, no waste associated with precast gels
Include Gel tank, Blue LED illuminator, Filter cover, Gel casting set, Smart phone imaging enclosure, 230 to 115 V transformer
Label or Dye Use with SmartGlow or SYBR green stain
Materiale Molded polycarbonate
Mode of Separation Electrophoresis
N. di gel 1
N. di pozzetti 12 or 22
N. per confezione 1 Ea.
Tipo di spina Universal
Sample Loading Volume 10 to 20 μL
Tipo di campione Nucleic acid
Conteggio denti 12 or 22
Spessore (sistema metrico) denti 1 mm, 2 mm
Volume (sistema metrico) tampone 230 mL
Volume (sistema metrico) camera 230 mL
Volume (sistema metrico) di campione 10 to 20 μL
Volume (sistema metrico) pozzetto 10 to 20 μL
Warranty 2 years
Dimensioni (L x P) 7.5 x 8.25 in.
Dimensioni (L x P x A) 7.5 x 8.25 x 5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ingombro 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) ingombro 21 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel 10 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 10.5 cm
Larghezza (sistema metrico) denti 3 mm, 5.65 mm
Larghezza (sistema metrico) pozzetto 3 mm, 5.65 mm
Altezza (sistema imperiale) ingombro 5 in.
Altezza (sistema metrico) ingombro 14 cm
Peso (sistema imperiale) 1.65 lb.
Peso (sistema metrico) 0.75 kg
Tensione 220/240 V