Learn More
Heidolph™ Reax 2 with Universal Adapter
Codice prodotto. 15674048 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
20 to 100 rpm
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità unitSize
15674048 20 to 100 rpm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15674048 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5412100900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Reax 2 with Universal Adapter quickly clamps in 2 vessels of any size and accepts load capacities up to 1 kg.
  • Speed continuously adjustable from 20 to 100 rpm
  • Universal adaptor allows for the use of various vessels of 50 to 160 mm height
  • In addition, an optional adaptor is available for the use of 20 test tubes at a time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità portata carico (sistema metrico) 1 kg
Intervallo di velocità 20 to 100 rpm
Tensione 230 V
Product Type Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 2.2 lb.
Tipo di spina EU Plug
Modello Reax 2