missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rebamipide, MedChemExpress

Codice prodotto. 16452149
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16452149 1 g 1g
16410898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16452149 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0360

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.

Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.

Specifica

Materiale o nome chimico Rebamipide
Forma fisica Solid
CAS 90098-04-7
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H15ClN2O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo OPC12759 Proamipide
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (134.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C(NC(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)CC(C2=CC=CC=C2N3)=CC3=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 370.79
Peso formulazione 370.79
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.