Learn More
Rebastinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461667
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461667 50 mg 50mg
16448207 5 mg -
16405498 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16461667 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13024
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress Rebastinib (DCC-2036) is an orally active, non-ATP-competitive Bcr-Abl inhibitor for Abl1WT and Abl1T315I with IC50s of 0.8 nM and 4 nM, respectively. Rebastinib also inhibits SRC, KDR, FLT3, and Tie-2, and has low activity to seen towards c-Kit.
Rebastinib (DCC-2036) is an orally active, non-ATP-competitive Bcr-Abl inhibitor for Abl1WT and Abl1T315I with IC50s of 0.8 nM and 4 nM, respectively. Rebastinib also inhibits SRC, KDR, FLT3, and Tie-2, and has low activity to seen towards c-Kit.
Specifica
Materiale o nome chimico Rebastinib
CAS 1020172-07-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H28FN7O3
Quantità 50 mg
Sinonimo DCC-2036
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (90.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(NC(NC2=C(F)C=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2)=O)=C1)C4=CC=C5C(C=CC=N5)=C4
Molecular Weight (g/mol) 553.59
Peso formulazione 553.59
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only