Learn More
Reboxetine Mesilate, LoGiCal
Codice prodotto. 30464176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464176 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464176 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1613.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Reboxetine Mesilate
CAS 98769-84-7
Nomi componenti o analita Reboxetine Mesilate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, methanesulfonate, (+/-) Reboxetine mesylate
InChI Formula InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)-phenylmethyl]morpholine;methanesulfonic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 409.5
Quantità 5 mg
Peso formulazione 409.1559 g/mol