Learn More
Reboxetine mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456098
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16456098 10 mg -
16448697 5 mg 5mg
16442237 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16456098 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14560C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Reboxetine mesylate
CAS 98769-84-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H27NO6S
Quantità 10 mg
Sinonimo FCE20124 mesylate PNU155950E mesylate
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (305.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.CCOC1=C(C=CC=C1)O[C@]([C@@]2([H])CNCCO2)([H])C3=CC=CC=C3.[relative stereochemistry]
Molecular Weight (g/mol) 409.5
Peso formulazione 409.5
Percent Purity 99.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only