missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reboxetine Mesylate, TRC

Codice prodotto. 18022020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18022020 5 mg 5mg
30137619 25 mg 25mg
18072410 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18022020 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR1420005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 98769-84-7
Formula molecolare C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 409.5
Sinonimo Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(±)-, methanesulfonate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), (±) Reboxetine mesylate, Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1)
IUPAC Name (2R)-2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)-phenylmethyl]morpholine;methanesulfonic acid
SMILES CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico Reboxetine Mesilate
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Peso formulazione 409.1559
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.