Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Codice prodotto. 30067452 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
30067452 Ceramic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067452 Fornitore VELP Scientifica N. del fornitore F20700693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    655.04€ / pezzi 1
    Risparmia 174.96€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Agitatore magnetico riscaldante dotato di piastra in ceramica da 10 pollici. AREC 10 Digital garantisce un controllo preciso della temperatura, un'elevata sicurezza per l'operatore, la massima riproducibilità e un'ampia superficie di lavoro.
L'AREC 10 Digital offre un controllo preciso della temperatura, prestazioni avanzate di agitazione e riscaldamento, sicurezza e facilità d'uso. Il piatto quadrato in ceramica da 10 pollici è altamente resistente e ideale per i laboratori che necessitano di una superficie di lavoro spaziosa.
TERMOREGOLAZIONE PRECISA E ACCURATA
  • L'avanzata tecnologia della piastra riscaldante garantisce omogeneità e stabilità della temperatura fino a 550°C
  • Termoregolazione precisa del campione con sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) e termoregolatore digitale VTF (± 0,5 °C)
  • Intervallo di termoregolazione da temperatura ambiente a 350 °C
AGITAZIONE POTENTE
  • Motore brushless che garantisce un'agitazione potente e resistenza nel tempo
  • Agita fino a 25 L di volume (H2O) da 100 a 1500 rpm
  • La tecnologia SpeedServo™ mantiene costante la velocità al variare della viscosità
SICURO E RESISTENTE
  • Il robusto piano in ceramica da 10 pollici offre un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e ai graffi ed è facile da pulire con una semplice passata
  • Un messaggio di avviso 'Hot Surface' viene visualizzato quando la temperatura supera i 50°C, anche quando il riscaldamento è inattivo
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic
Size 10 x 10 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 550°C
Include Hotplate Only
Tipo di spina EU/UK
Dimensioni contenitore max 5 L
Carico campione max 5 L
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Hotplate