Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Fiasca di destinazione
Codice prodotto. 11826134
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11826134 2000 mL Pezzo
11896104 100 mL Pezzo
11806114 250 mL Pezzo
11876134 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11826134 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03063573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    71.20€ / pezzi 1
    Risparmia 36.80€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ Receiving Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • With spherical joint socket S 35
  • With inscription label
  • Available in a range of capacities
Specifica
Materiale Duran Glass
Tipo Receiving Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary Evaporators
Volume (sistema metrico) 2000 mL
Diametro (sistema metrico) 166 mm