Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di raccolta con rivestimento PUR
Descrizione
- With spherical joint S 35
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Pallone di raccolta |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Evaporatori rotanti |
| Material (Coating) | PUR |
| Volume (sistema metrico) | 1000 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 131 mm |