Learn More
Integra Biosciences™ Batterie ricaricabili
Codice prodotto. 10339051
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PIPETBOY acu
PIPETBOY acu 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10339051 PIPETBOY acu Pezzo
15296667 PIPETBOY acu 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10339051 Fornitore Integra Biosciences™ N. del fornitore 153005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    21.99€ / pezzi 1
    Risparmia 7.41€
    25% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these batteries with Pipetboy pipette controllers. Integra Biosciences™ Rechargeable batteries are easily inserted at the top of the handle. One charge is sufficient to fill and purge at least 500 x 50mL pipettes.
Part no. 155 066 Battery Li-ion, for PIPETBOY acu 2 (instruments with serial number from ≥1350001)
Part no. 153 005 9 V NiMH battery, for PIPETBOY acu (instruments with serial number below ≤1350000)
WARNING: Batteries are not compatible Distinctive features between the two PIPETBOY acu generations:
PIPETBOY acu 2
  • Serial number ≥1350001
  • LED battery indicator:
  • Inactive/unpowered: White
  • In Operation: Red/green
PIPETBOY acu
  • Serial number ≤1350000
  • LED battery indicator:
  • Inactive/unpowered:
  • Red In Operation: Red only
Specifica
Tipo di batteria NiMH
Tipo Batteria ricaricabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) PIPETBOY acu
Include Batteria, trasformatore, filtro sterile, montaggio a parete
Requisiti elettrici 230 V/50 Hz
Tensione 9 V
Frequenza 230 V/50 Hz