Learn More
Berthold Technologies Rechargeable Batteries for LB 9509
Codice prodotto. 31908718 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31908718 Blue pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908718 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 40650
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Spare batteries alloy you to continue measuring in the field if the Junior runs out of battery.
  • Type: Ni/MH
  • Size: Baby (C)
  • Capacity: 4.5 Ah (1.2 V)
Specifica
Tipo Rechargeable Batteries
Colore Blue
Tensione 1.2 V
Da utilizzare con (apparecchiatura) Junior LB 9509 Portable Luminometer