Learn More
Ohaus™ Reciprocating Shaker
Codice prodotto. 15702199 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
20 to 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
15702199 20 to 300 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15702199 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30391830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00€
    1932.00€ / pezzi 1
    Risparmia 713.00€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
OHAUS™ Reciprocating Shaker designed for a range of applications including cell cultures and extraction procedures that require accurate, repeatable results.
  • Microprocessor control provides consistent uniform shaking while safely ramping to the set speed
  • Exceptional speed control, accuracy and durability
  • LED displays for speed and time
  • Calibration mode for speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 19 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 6.8 kg
Intervallo di velocità 20 to 300 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 2.5 A
Certificazione/Conformità CE, TUV
Dimensioni della piattaforma (L x P) 27.9 x 33 cm
Dimensioni (L x P x A) 41.30 x 35.50 x 14.90 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.90 in.
Altezza (sistema metrico) 14.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.30 cm
Larghezza (sistema metrico) 35.50 cm
Tipo di unità di controllo Digitale
Modello SHRC0719DG
Tipo di motore Brushless DC Motor; Single Eccentric
Stile della piattaforma Aluminum
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.